Key Documents
860913L
Avanti
18:1-21:2-18:1 TG-D5
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1,3-dioleoyl-2-heneicosa-12Z,15Z-dienoyl-glycerol-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H103D5O6
Número CAS:
Peso molecular:
930.53
Código UNSPSC:
41116107
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860913L-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C