Documentos Principais
860832P
Avanti
C6(6-azido) LacCer
Avanti Research - A Croda Brand 860832P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H66 N4O13
Número CAS:
Peso molecular:
762.93
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860832P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860832P
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Descrição geral
C6(6-azido) LacCer or D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine, is a head group modified lipid containing an omega-terminal azide. This click reagent with the terminal azide group can be used in a highly specific linking reaction with alkyne-containing reagents, known as ‘click chemistry′, in the presence of a copper (Cu)-containing catalyst.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860832P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available