860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860777C
Sinônimo(s):
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860777C
concentração
10 mg/mL (860777C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)