Documentos Principais
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H42N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
538.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C26H42N4O6S/c31-21(13-10-9-12-20-25-19(18-37-20)28-26(35)29-25)27-17-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-24(34)36-30-22(32)15-16-23(30)33/h19-20,25H,1-18H2,(H,27,31)(H2,28,29,35)/t19-,20-,25-/m0/s1
chave InChI
IVHGFHPEGYPVSM-RLSLOFABSA-N
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)