P1162
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(Palmitoyloxy)succinimide, N-Succinimidyl palmitate, Palmitic acid N-succinimidyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
chave InChI
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3