860645P
Avanti
C8 Ceramide (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P, powder
Sinônimo(s):
N-octanoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860645P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H49NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(28)23(22-27)26-25(29)21-19-16-8-6-4-2/h18,20,23-24,27-28H,3-17,19,21-22H2,1-2H3,(H,26,29)/b20-18+/t23-,24+/m0/s1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)