860609P
Avanti
N-08:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P, powder
Sinônimo(s):
N-octanoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860609P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C26H53NO4/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(29)26(31)23(22-28)27-25(30)21-19-16-8-6-4-2/h23-24,26,28-29,31H,3-22H2,1-2H3,(H,27,30)/t23-,24+,26-/m0/s1
chave InChI
XQNJLWJVISBYSS-GSLIJJQTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)