Documentos Principais
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H89N4O10PS
Número CAS:
Peso molecular:
945.28
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
concentração
1 mg/mL (860563C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
chave InChI
ANVUOOKUJFVAPJ-KKWOEEAUSA-N
Aplicação
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions. It may also be used in the preparation of liposomes.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)