860562P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 860562P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860562P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860562P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(51)56-35-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)59-43(52)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,48,49,53)/b10-9-/t38-,39+,40+,44+/m1/s1
chave InChI
HACDNRDNASOHSM-IBTAXAMTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)