Documentos Principais
860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H84NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
810.13
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(48)52-42-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(4,5)39-8-3)55-46(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h3,21-24,44H,6-7,9-20,25-43H2,1-2,4-5H3/b23-21-,24-22-/t44-/m1/s1
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)