Documentos Principais
860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H88NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
814.17
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3