Documentos Principais
860361P
Avanti
18:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860361P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H84NO8PD4
Número CAS:
Peso molecular:
794.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860361P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860361P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
chave InChI
NRJAVPSFFCBXDT-HFCWBTDDSA-N
Descrição geral
18:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) in which four protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Aplicação
18:0 PC-d4 has been used as a deuterated phospholipid (PL) standard for the quantification of lipid from urine samples using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860361P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Biomarkers to monitor drug-induced phospholipidosis
Baronas ET, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 218(1), 72-78 (2007)