Key Documents
860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860363P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H75NO8PD13
Número CAS:
Peso molecular:
803.23
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860363P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
18:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Aplicação
18:0 PC-d13 has been used in the preparation of lipid bilayers.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860363P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure of a Gel Phase Lipid Bilayer Prepared by the Langmuir- Blodgett/Langmuir-Schaefer Method Characterized by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Langmuir, 21(20), 9091-9097 (2005)