Key Documents
860131P
Avanti
GM2 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H87N3O25
Peso molecular:
1118.22
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99 (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
Aplicação
Lipids research
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3