Documentos Principais
857410P
Avanti
IG7
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H43N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
473.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
chave InChI
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Descrição geral
IG7 is a ceramide analog.
Ações bioquímicas/fisiológicas
IG7 is potent in enhancing Fas ligand (FasL) induced apoptosis in colon carcinoma cells SW480 and RKO. IG7 enhances FasL mediated phosphorylation of p38 and janus kinase (JNK). IG7 enhances nuclear factor-kappa B (NF-κB) activation by FasL. IG7 exhibits low toxicity.
Embalagem
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe GL, et al.
Scientific Reports, 6, 30816-30816 (2016)