850800C
Avanti
20:4 PE
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DAPE; PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850800C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850800C
concentração
10 mg/mL (850800C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C45H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-44(47)51-41-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46)54-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,23-26,29-32,43H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42,46H2,1-2H3,(H,49,50)/b13-11+,14-12+,19-17+,20-18+,25-23+,26-24+,31-29+,32-30+/t43-/m1/s1
chave InChI
JTERLNYVBOZRHI-RIIGGKATSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)