850706C
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850706C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850706C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850706C
concentração
10 mg/mL (850706C-25mg)
25 mg/mL (850706C-200mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
chave InChI
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)