Key Documents
850333P
Avanti
16:0 2-PC
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1,3-dipalmitoyl-rac-glycero-2-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
734.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850333P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3