Documentos Principais
870412P
Avanti
16:0 DG Galloyl
Avanti Research - A Croda Brand 870412P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H72O9
Número CAS:
Peso molecular:
721.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (870412P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870412P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H72O9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(45)49-33-36(34-50-42(48)35-31-37(43)41(47)38(44)32-35)51-40(46)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31-32,36,43-44,47H,3-30,33-34H2,1-2H3/t36-/m1/s1
chave InChI
VUMJZTCVWBBKRP-PSXMRANNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
16:0 DG Galloyl or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl (DPGG) is a phenolic-based lipid molecule, which is used as a component of polydiacetylenes (PDA) liposomes. This lipid can form phenolic metal complexes with lead (II).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870412P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Versatile Surface Functionalization of Metal--Organic Frameworks through Direct Metal Coordination with a Phenolic Lipid Enables Diverse Applications
Zhu W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(16), 1705274-1705274 (2018)
Janus particles for (bio) sensing
Yanez-Sedeno P, et al.
Applied Materials Today, 9, 276-288 (2017)