850303P
Avanti
04:0 PC
1,2-dibutyryl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
PC(4:0/4:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850303P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850303P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850303P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)=O
InChI
1S/C16H32NO8P/c1-6-8-15(18)22-12-14(25-16(19)9-7-2)13-24-26(20,21)23-11-10-17(3,4)5/h14H,6-13H2,1-5H3/t14-/m1/s1
chave InChI
QIJYAMAPPUXBSC-CQSZACIVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)