850105P
Avanti
20:4 Lyso PI
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol); PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850105P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850105P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850105P
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C29H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(31)39-20-22(30)21-40-42(37,38)41-29-27(35)25(33)24(32)26(34)28(29)36;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-30,32-36H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,37,38);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-,24-,25-
chave InChI
QUUPQGFXDAUQSE-BIEDJLKKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850105P-100UG | 4061835227082 |
850105P-500UG | 4061835227099 |