840886C
Avanti
20:4 PA
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DAPA; PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840886C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840886C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840886C
concentração
10 mg/mL (840886C-25mg)
25 mg/mL (840886C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-42(44)49-39-41(40-50-52(46,47)48)51-43(45)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,41H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t41-;/m1./s1
chave InChI
FDDKKAHLSUVCLC-QHEFBXHFSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)