840875C
Avanti
18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform solution
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840875C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840875C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840875C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (840875C-25mg)
25 mg/mL (840875C-1g)
25 mg/mL (840875C-200mg)
25 mg/mL (840875C-500mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
chave InChI
KHDHADSEKGCPKW-ZBFGHDQJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a synthetic standard to identify the position of PA after iodine staining in phosphatidic acid assay by thin-layer chromatography (TLC)
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- as a lipid standard in radiolabeling analysis of phospholipids
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)