840042C
Avanti
Liver PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (840042C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840042C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840042C-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (840042C-10mg)
10 mg/mL (840042C-25mg)
25 mg/mL (840042C-100mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
chave InChI
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)