830843C
Avanti
10:0 PA
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
PA(10:0/10:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (830843C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (830843C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 830843C
concentração
10 mg/mL (830843C-25mg)
25 mg/mL (830843C-500mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H45O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(24)29-19-21(20-30-32(26,27)28)31-23(25)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H2,26,27,28);/q;+1/p-1/t21-;/m1./s1
chave InChI
YVHWEENUNNUSBE-ZMBIFBSDSA-M
Descrição geral
Aplicação
It may be used:
- as a component in the lipid bilayer to study how lipid geometry acts in coat protein I (COPI) vesicle fission
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to activate protein kinase C (PKC) in chinese hamster ovary (CHO) cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)