810604C
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(16-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810604C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
concentração
1 mg/mL (810604C-1mg)
tipo de lipídio
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in bilayers or membranes to study the distribution of the lipid-attached doxyl electron paramagnetic resonance (EPR) spin label
- as spin-labelled lipid in multilamellar vesicles (MLVs) to measure membrane fluidity
- as a spin-labeled deep quencher in small unilamellar vesicles (SUVs) for nitroxide lipid quenching experiments
Embalagem
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)