Documentos Principais
810386C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-DIOLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE-N-( TopFluor AF488) (AMMONIUM SALT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H99N6O18PS2
Número CAS:
Peso molecular:
1311.58
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 250 μg (810386C-250ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
250 μg/mL (810386C-250ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5ml Amber Glass Screw Cap Vial (810386C-250UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)