Documentos Principais
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H71BF2N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
744.84
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Embalagem
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)