Documentos Principais
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
27-cholestenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)