Documentos Principais
810266P
Avanti
C11 TopFluor Galactosyl Ceramide
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine, powder
Sinônimo(s):
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H80N3O8F2
Número CAS:
Peso molecular:
865.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 250 μg (810266P-250ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810266P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Galactosyl Ceramide is a glycosphingolipid, predominantly present in myelin sheath.
Aplicação
C11 TOPFLUOR Galactosyl Ceramide is suitable for in vivo labelling of antigen-presenting cells (APCs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Abnormal accumulation of galactosyl ceramide in the central nervous system, due to failure in its degradation process results in globoid cell leukodystrophy.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810266P-250ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Biosynthesis of Polysaccharides (2012)
iNKT cell emigration out of the lung vasculature requires neutrophils and monocyte-derived dendritic cells in inflammation
Thanabalasuriar A, et al.
Testing, 16(12), 3260-3272 (2016)
Multiple Sclerosis: A Critical Conspectus, 195-195 (2012)