Documentos Principais
810223P
Avanti
C12-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H71N5O11
Número CAS:
Peso molecular:
822.04
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810223P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810223P-250ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
C12-NBD Glucosyl Ceramide is suitable for liposome preparation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucosyl ceramide (GlcCer) is produced by GlcCer synthase from ceramide in the cytosolic membranes of Golgi. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223P-250ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
The effects of chemically synthesized saposin C on glucosylceramide-beta-glucosidase
Yoneshige A, et al.
Clinical Biochemistry, 48(16-17), 1177-1180 (2015)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)