Key Documents
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzoic acid phenyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
1566346
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
298-299 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)