810218C
Avanti
C6-NBD Sphingomyelin
Avanti Polar Lipids 810218C
Sinônimo(s):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810218C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 810218C
concentração
1 mg/mL (810218C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C35H61N6O9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-32(42)30(28-49-51(46,47)48-27-26-41(2,3)4)37-33(43)22-19-17-20-25-36-29-23-24-31(40(44)45)35-34(29)38-50-39-35/h18,21,23-24,30,32,42H,5-17,19-20,22,25-28H2,1-4H3,(H2-,36,37,39,43,46,47)/b21-18+/t30-,32+/m0/s1
chave InChI
YDBDYTGWMRUUSN-PERJAUJZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash