Documentos Principais
860613P
Avanti
DPH Sphingomyelin
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N- [3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoyl]-sphingosine-1-phosphochoine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H67N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
750.99
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (860613P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)[C@@H](NC(CCC(C=C1)=CC=C1/C=C/C=C/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI
1S/C44H67N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-29-43(47)42(38-52-53(49,50)51-37-36-46(2,3)4)45-44(48)35-34-41-32-30-40(31-33-41)28-21-18-17-20-25-39-26-22-19-23-27-39/h17-33,42-43,47H,5-16,34-38H2,1-4H3,(H-,45,48,49,50)/b18-17+,25-20+,28-21+,29-24+/t
chave InChI
NCHVSNLRLOEZSD-UYWZTTMGSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860613P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)