Documentos Principais
810163P
Avanti
16:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810163P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H60N5O13P
Número CAS:
Peso molecular:
777.84
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810163P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810163P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810163P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.
Maria Karatsa-Dodgson et al.
Journal of bacteriology, 192(20), 5341-5349 (2010-08-17)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall component of Gram-positive bacteria. The key enzyme responsible for polyglycerolphosphate lipoteichoic acid synthesis in the Gram-positive pathogen Staphylococcus aureus is the membrane-embedded lipoteichoic acid synthase enzyme, LtaS. It is presumed that LtaS