810133P
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P, powder
Sinônimo(s):
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810133P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810133P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as an optical probe of dynamics in the preparation of liposomes
- as the fluorophore in the formation of neuropathy target esterase (NTE) catalytic domain (NEST) proteoliposome
- as a component in bilayer membranes
- to prepare lipid vesicles
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)