Documentos Principais
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H71D5O5
Número CAS:
Peso molecular:
630.05
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicação
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes. It has also been used as an internal standard for lipid extraction.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)