Documentos Principais
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H55D5O5
Número CAS:
Peso molecular:
517.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)