Documentos Principais
800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate; 110831
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H37NO4
Número CAS:
Peso molecular:
343.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 800740P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N([C@@H](CO)C(=O)[O-])C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
chave InChI
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-16:0 L-Serine serves as an antagonist for lysophosphatidic acid (LPA) receptor. It prevents platelet aggregation and chloride conductance induced by LPA.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800740P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hydrolysis of phosphatidylserine-exposing red blood cells by secretory phospholipase A2 generates lysophosphatidic acid and results in vascular dysfunction
Neidlinger NA, et al.
The Journal of biological chemistry, 281(2), 775-781 (2006)