Documentos Principais
792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50O2
Número CAS:
Peso molecular:
442.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (792747P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)