Documentos Principais
791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research - A Croda Brand 791297P, powder
Sinônimo(s):
bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C80H154GdN7O24P2
Número CAS:
Peso molecular:
1817.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791297P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) is a lipidic gadolinium complex, with four units of myristic acid. The diethylenetriaminepentaacetic acid is chelated to gadolinium ion.
Aplicação
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) has been used in liposome preparation.
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)(bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)) has been used in liposome preparation for magnetic resonance imaging (MRI) measurements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gadolinium based lipid complexes are contrast agents in magnetic resonance imaging. Such lipid complexes are used in liposome-based bilayer preparation for imaging.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791297P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multifunctional receptor-targeted nanocomplexes for magnetic resonance imaging and transfection of tumours
Kenny GD, et al.
Biomaterials, 33(29), 7241-7250 (2012)