Documentos Principais
791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H98GdN6O17P
Número CAS:
Peso molecular:
1255.58
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791274P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
16:0 PE-DTPA (Gd) may be used in the preparation of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic (Gd-DTPA)-loaded mannosylated liposomes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (PE-DTPA) along with Gd-DTPA, an imaging reagent exhibit high molecular relaxivity and enhance spin-lattice" relaxation time (T1WI) contrast for magnetic resonance imaging (MRI).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791274P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visite a Biblioteca de Documentos
Mannose-coated gadolinium liposomes for improved magnetic resonance imaging in acute pancreatitis
Tian B, et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1127-1127 (2017)