ZRB2550
Anti-CD66b/CEACAM8 Antibody, clone 1L6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD67 antigen, Carcinoembryonic antigen CGM6, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1L6, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38.2 kDa
observed mol wt ~100 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CEACAM8(1088)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD66b/CEACAM8 in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD66b/CEACAM8 in human spleen tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD66b/CEACAM8 in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD66b/CEACAM8 in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Affinity Binding Assay: The binding affinity of this antibody to CD66b/CEACAM8 peptide was at least one thousand-fold (1,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)