790528P
Avanti
18:1 DGS-NTA
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt); DOGS NTA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (790528P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790528P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- for generation of amphiphile monolayer
- in NTA-liposome preparation for procoagulant binding studies and to study its effect on factor FXII autoactivation
- as a liposome component for lipid bilayer preparation for surface plasmon resonance studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)