710332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (710332C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 710332C
concentração
10 mg/mL (710332C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a standard in tandem mass spectrometry
- in the preparation of membrane proximal region (MPR) of human immunodeficiency virus (HIV-1) glycoprotein 41 (gp41)-lipopeptide conjugate and liposomes
- as a component of micelle for suspending C8 ceramide substrate in ceramide kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3