Key Documents
700364L
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H27D5O2
Peso molecular:
285.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
(DCM:Methanol (1:1) solution)
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700364L-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Características e benefícios
Contains 1% BHT
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC