Documentos Principais
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O2
Peso molecular:
402.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)