Documentos Principais
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H37D7O
Peso molecular:
391.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
chave InChI
NYOXRYYXRWJDKP-CDQVJRDZSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)