700101P
Avanti
Dihydro FF-MAS-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h13,19-20,22,25-26,30H,8-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
chave InChI
OGQJUYXFIOFTMA-RHNFIJQVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)