Documentos Principais
690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
About This Item
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (HPLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (690050C-10mg)
tipo de lipídio
lipid extracts
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Soy phospholipid mixture has been used as a phospholipid standard for lipid extraction.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050C-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)